Documentos Principais
363693
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcalix[6]arene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C66H84O6
Número CAS:
Peso molecular:
973.37
Beilstein:
2611918
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Impurezas
<5% 4-tert-butylcalix[8]arene
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc6cc(cc(Cc7cc(cc(Cc(c1)c2O)c7O)C(C)(C)C)c6O)C(C)(C)C)c5O)C(C)(C)C)c4O)C(C)(C)C)c3O)C(C)(C)C
InChI
1S/C66H84O6/c1-61(2,3)49-25-37-19-39-27-50(62(4,5)6)29-41(56(39)68)21-43-31-52(64(10,11)12)33-45(58(43)70)23-47-35-54(66(16,17)18)36-48(60(47)72)24-46-34-53(65(13,14)15)32-44(59(46)71)22-42-30-51(63(7,8)9)28-40(57(42)69)20-38(26-49)55(37)67/h25-36,67-72H,19-24H2,1-18H3
chave InChI
UOEYZAXKBKAKRO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Starting material for further derivatization, including halogenation, acylation, and diazo coupling.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Gutsche, C.D.
Calixarenes (1989)
Aldrichimica Acta, 28, 3-3 (1995)