933708
Lithium difluorophosphate
≥99% trace metals basis, acid ≤ 200 ppm, battery grade
Sinônimo(s):
LiDFP, LiF2PO2, Lithium difluorophosphinate, Lithium phosphorodifluoridate
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
descrição
acid ≤ 200 ppm
Ensaio
≥99% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤200 ppm acid
traços de cátion
Ca: ≤5 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤5 ppm
Na: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
aplicação(ões)
battery manufacturing
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)