Documentos Principais
516015
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(−)-1-tritylaziridine-2-carboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H21NO2
Número CAS:
Peso molecular:
343.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
98%
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]23/D −88.6°, c = 1 in chloroform
pf
124-128 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H]1CN1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H21NO2/c1-26-22(25)21-17-24(21)23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21H,17H2,1H3/t21-,24?/m0/s1
chave InChI
QGSITPKXYQEFIR-XEGCMXMBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)