Documentos Principais
15549
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ala-OH
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-N-methyl-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
203.24
Beilstein:
2366513
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D −30±1°, c = 1% in ethanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
chave InChI
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)