Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
colorless to white
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(5-2)4(6)7/h3,5H,1-2H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
chave InChI
GDFAOVXKHJXLEI-VKHMYHEASA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)