Documentos Principais
8.45045
Sigma-Aldrich
Iodomethane
(stabilised with silver) Msynthplus
Sinônimo(s):
Iodomethane, Methyl iodide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
141.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-819-5
pressão de vapor
540 hPa ( 25 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
potência
79.84 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
8.5-66 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5.2 (25 °C in H2O)
p.e.
42 °C/1013 hPa
pf
-66 °C
solubilidade
8.66 g/L
densidade
2.28 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
(stabilised with silver) Msynthplus
Aplicação
Iodomethane (stabilised with silver) Msynthplus. CAS 74-88-4, pH 5.2 (H₂O, 25 °C).
Nota de análise
Color (visual)colourless to yellowAppearance of substance (visual)clearAssay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Identity (IR)passes testThe analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informações legais
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
32.1 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodium hydride 60 % dispersion in mineral oil
Sigma-Aldrich
452912
Sodium hydride