250295
1,8-Diiodooctane
98%, contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Octamethylene diiodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.5653 (lit.)
p.e.
167-169 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
ICCCCCCCCI
InChI
1S/C8H16I2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
chave InChI
KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- to improve the morphology and the efficiency of bulk heterojunctions solar cells, based on the regioregular poly(3-hexylthiophene) and a soluble fullerene derivative
- to improve the power conversion efficiency of polymer solar cells
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?