Documentos Principais
P27402
Sigma-Aldrich
1-Phenylnaphthalene
96%
About This Item
Fórmula linear:
C10H7C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
204.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.664 (lit.)
p.e.
324-325 °C (lit.)
densidade
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H12/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h1-12H
chave InChI
IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)