140961
1,2-Dibromopropane
97%
Sinônimo(s):
Propylene dibromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
p.e.
140-142 °C (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
solubilidade
organic solvents: miscible
water: slightly soluble
densidade
1.937 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)CBr
InChI
1S/C3H6Br2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
chave InChI
XFNJYAKDBJUJAJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?