48088
2-Bromo-1-chloropropane solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 601
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type internal/surrogate
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
2000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3H6BrCl/c1-3(4)2-5/h3H,2H2,1H3
chave InChI
PUJJZGFFAQHYEX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?