46259
1,1,2,2-Tetrachloroethane
analytical standard
Sinônimo(s):
Acetylene tetrachloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.8 (vs air)
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
p.e.
147 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
densidade
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
chave InChI
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis