185434
1,1,2,2-Tetrachloroethane
reagent grade, ≥98%
Sinônimo(s):
Acetylene tetrachloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.8 (vs air)
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
dilution
(for analytical testing)
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
p.e.
147 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
densidade
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
chave InChI
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis