PHR3493
trans-1,2-Dichloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
trans-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethene, trans-Acetylene dichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
5.16 psi ( 20 °C)
forma
liquid
Lim. expl.
12.8 %
embalagem
pkg of 1 mL
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
pb
48 °C (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
densidade
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
chave InChI
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
6 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)