Key Documents
02489
Supelco
2-Chloropropane
analytical standard
Sinônimo(s):
Isopropyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCl
Número CAS:
Peso molecular:
78.54
Beilstein:
1730782
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
28.11 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.378 (lit.)
n20/D 1.378
pb
34-36 °C (lit.)
pf
−118 °C (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
chave InChI
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-32.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-36 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)