M37889
Methylcyclohexane
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Hexahydrotoluene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
545 °F
Lim. expl.
6.7 %
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
101 °C (lit.)
pf
−126 °C (lit.)
densidade
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Au/TiO2-catalyzed aerobic epoxidation of stilbene.
- Chromium-catalyzed selective ethylene oligomerization.
- Preparation of ABA-type olefin triblock copolymers.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?