Key Documents
329460
Sigma-Aldrich
Querosene
reagent grade, low odor
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
15101502
NACRES:
NA.06
grau
reagent grade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
0.23 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
442 °F
Lim. expl.
5 %
pb
190-250 °C (lit.)
densidade
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Categorias relacionadas
Descrição geral
O querosene é uma fração de petróleo média. Ele é amplamente utilizado como combustível comercial. O querosene é uma mistura complexa de hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos com números de carbono que variam de C9 – C16 . Ponto de fulgor, faixa de destilação, características de queima, teor de enxofre, cor e ponto de turvação são algumas das características importantes do querosene.
Aplicação
O querosene é usado:
  • Como combustível na preparação de nanofluido de querosene-alumina.
  • Na preparação de nanopartículas de carbono (CNPs) por um método de combustão incompleta.
  • Na síntese de nanoestruturas de grafeno enrugado por decomposição térmica seguida pelo método Hummers′ modificado.
Características e benefícios
O combustível querosene é ideal para uso prático devido à sua:
  • Alta densidade
  • Alta entalpia
  • Fácil armazenamento
Quantidade
3,8 l = 1 gal
18,9 l = 5 gal
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Wontae Lee et al.
Nature communications, 10(1), 144-144 (2019-01-13)
Understanding how forces orchestrate tissue formation requires technologies to map internal tissue stress at cellular length scales. Here, we develop ultrasoft mechanosensors that visibly deform under less than 10 Pascals of cell-generated stress. By incorporating these mechanosensors into multicellular spheroids
J A Namocatcat et al.
Journal of contaminant hydrology, 67(1-4), 177-194 (2003-11-11)
Evolution of trimethylbenzoic acids in the KC-135 aquifer at the former Wurtsmith Air Force Base (WAFB), Oscoda, MI was examined to determine the functionality of trimethylbenzoic acids as key metabolite signatures in the biogeochemical evolution of an aquifer contaminated with
Gerardo Ramos et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 100(2), 415-422 (2007-09-25)
Dermal exposure to military (JP-8) and/or commercial (Jet-A) jet fuel suppresses cell-mediated immune reactions. Immune regulatory cytokines and biological modifiers, including platelet activating factor (PAF), prostaglandin E(2), and interleukin-10, have been implicated in the pathway of events leading to immune
A F Nordholm et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 56(7), 471-499 (1999-04-14)
Thirty-two Sprague-Dawley rats were exposed for 6 h/d for 14 consecutive days to JP-4 jet fuel vapor (2 mg/L) or room air control conditions. Following a 14- or 60-d recovery period, rats completed a battery of 8 tests selected from
Susan P Proctor et al.
Neurotoxicology, 32(6), 799-808 (2011-08-10)
One of the most prevalent workplace chemical exposures historically and currently confronting the global military and civilian workforce is jet propellant (JP) fuel (e.g., JP4, JP5, JP8, jet A1), a complex mixture of numerous hydrocarbon compounds and additives. To date
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Kerosene