908908
Iron(III) chloride
free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Ferric chloride, Iron trichloride, Molysite
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
reagent grade
densidade de vapor
5.61 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 194 °C)
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
97%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
pf
304 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)