72548
Nitrate Broth
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
potassium nitrate, 1 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
anaerobic bacteria
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Serratia spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for coliforms
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?