73426
Nitrate Reduction Test
suitable for microbiology
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioChemika
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
aplicação(ões)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Enterobacter spp.
Neisseria spp.
anaerobic bacteria
bacteria
Descrição geral
Componentes
Sulfanilic acid (Cat. No. 86090) = Reagent A 100 g,
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine (Sial D4011) = Reagent B 10 mL
Zinc (Cat. No. 93027) 1 g.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.