Key Documents
N5540
Sigma-Aldrich
Nitrate Reductase (NAD[P]H) From Pichia Pastoris, recombinant
freeze-dried protein glass
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Nível de qualidade
forma
freeze-dried protein glass
atividade específica
20-40 units/mg protein
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Catalyzes the NADH or NADPH dependent reduction of nitrate to nitrite.
Definição da unidade
Unit Definition: One unit will reduce 1.0 μmole of nitrate to nitrite per minute in an NADH system at pH 7.5 at 30°C
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3