08581
2-Amino-2-methyl-1-propanol
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 25 °C)
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.4455 (lit.)
faixa de pH útil
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
pb
165 °C (lit.)
pf
24-28 °C (lit.)
densidade
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
chave InChI
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As an acid gas treating solvent to remove CO2 and H2S from gas streams by absorption.
- As a reagent in the synthesis of a fluorophore, silicon-rhodamine dye, for bioimaging.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?