920835
(S,R,S)-VL285 Phenol-piperazine-pyridine-alkyne-NH2 hydrochloride
Sinônimo(s):
(2S,4R)-N-{[2-(3-{4-[5-(3-Aminoprop-1-yn-1-yl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propoxy)-4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methyl}-4-hydroxy-1-[(2S)-3-methyl-2-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)butanoyl]pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, VHL protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
Produtos recomendados
ligand
VL285 phenol
Nível de qualidade
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
920835-50MG | 4065266438789 |