925446
5-Vinylthianthrenium tetrafluoroborate
≥95%
Sinônimo(s):
Vinyl-TT
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
110-112 °C
grupo funcional
thioether
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].S1C=2C=CC=CC2[S+](C=C)C=3C=CC=CC13
InChI
1S/C14H11S2.BF4/c1-2-16-13-9-5-3-7-11(13)15-12-8-4-6-10-14(12)16;2-1(3,4)5/h2-10H,1H2;/q+1;-1
chave InChI
FXHBWPNFHMRFKM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)