Key Documents
906719
Sigma-Aldrich
Pyrylium tetrafluoroborate
≥95%
Sinônimo(s):
Pyry-BF4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5BF4O
Número CAS:
Peso molecular:
167.90
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Pyrylium tetrafluoroborate is used for the functionalization of heterocyclic amines, activating them for nucleophilic substitution. As demonstrated by the Cornella lab, the intermediate pyridinium salts can react with a vast array of nucelophiles to form new C-N, C-O, and C-S bonds, making pyrylium tetrafluoroborate a valuable reagent for late-stage functionalization.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)