924253
Deoxazole-quat
≥95%
Sinônimo(s):
5,7-Di-tert-butyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)benzo[d]oxazol-3-ium tetrafluoroborate
Ensaio
≥95%
forma
powder
pf
230-234 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C1=CC([N+](C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=CO3)=C3C(C(C)(C)C)=C1.F[B-2](F)(F)F
Aplicação
Deoxazole-quat is an N-heterocyclic carbene salt which activates tertiary free alcohols for a C-C cross coupling reaction with aryl halides. The MacMillan group developed a mild, robust, and selective metallaphotoredox-based cross-coupling platform for the deoxygenative coupling for free alcohols using Deoxazole-quat, a Ni catalyst, and [Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Nature, 598(7881), 451-456 (2021-09-01)
Metal-catalysed cross-couplings are a mainstay of organic synthesis and are widely used for the formation of C-C bonds, particularly in the production of unsaturated scaffolds1. However, alkyl cross-couplings using native sp3-hybridized functional groups such as alcohols remain relatively underdeveloped2. In particular