916978
BocA1V2PF1
≥95%
Sinônimo(s):
((S)-2-((S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanamido)-2-cyclohexylacetyl)-L-prolyl-L-phenylalanine, AVP ligand, IAP E3 ligase lead for protein degrader research, SNIPER building block
About This Item
Produtos recomendados
ligand
BocA1V2PF1
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C30H44N4O7/c1-19(31-29(40)41-30(2,3)4)25(35)33-24(21-14-9-6-10-15-21)27(37)34-17-11-16-23(34)26(36)32-22(28(38)39)18-20-12-7-5-8-13-20/h5,7-8,12-13,19,21-24H,6,9-11,14-18H2,1-4H3,(H,31,40)(H,32,36)(H,33,35)(H,38,39)/t19-,22-,23-,24-/m0/s1
chave InChI
HVORUACRMULJRJ-HCUBDLJJSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
BocA1V2PF1 conjugates are also available for degrader synthesis. Browse our full synthesis offering here for streamlining SNIPER and PROTAC® degrader libraries: Degrader Building Blocks
917966 BocA1V2PF1-NHC6-NH2
916706 BocA1V2PF1-NHC10-NH2
916951 BocA1V2PF1-NHPEG1-NH2
917214 BocA1V2PF1-NHPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)