917192
A1V2PF2-NHEt-PEG3-NH2
≥95%
Sinônimo(s):
(S)-1-((2S,5S)-17-Amino-2-cyclohexyl-5-methyl-4-oxo-9,12,15-trioxa-3,6-diazaheptadecanoyl)-N-((S)-1-(ethylamino)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxopropan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Produtos recomendados
ligand
A1V2PF2
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
crystals
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NCCOCCOCCOCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C35H57FN6O7/c1-3-38-33(44)29(24-26-11-13-28(36)14-12-26)40-34(45)30-10-7-17-42(30)35(46)31(27-8-5-4-6-9-27)41-32(43)25(2)39-16-19-48-21-23-49-22-20-47-18-15-37/h11-14,25,27,29-31,39H,3-10,15-24,37H2,1-2H3,(H,38,44)(H,40,45)(H,41,43)/t25-,29-,30-,31-/m0
chave InChI
BUVZIAAEQPEKLD-OVOJMXFRSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Building blocks in this series:
916714 A1V2PF2-NHEt
917931 A1V2PF2-NHEt-C6-NH2
916684 A1V2PF2-NHEt-C10-NH2
916935 A1V2PF2-NHEt-PEG1-NH2
917192 A1V2PF2-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
917192-50MG | 4061842653850 |