917206
A1V2PF1-NHEt-C10-NH2
Sinônimo(s):
(S)-1-((S)-2-((S)-2-((10-Aminodecyl)amino)propanamido)-2-cyclohexylacetyl)-N-((S)-1-(ethylamino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Produtos recomendados
ligand
A1V2PF1
Nível de qualidade
Formulário
crystals
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NCCCCCCCCCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
chave InChI
HWOUYPPQDSELDI-MKKRQWMVSA-N
Aplicação
Building blocks in this series:
917222 A1V2PF1-NHEt
916943 A1V2PF1-NHEt-C6-NH2
917206 A1V2PF1-NHEt-C10-NH2
917451 A1V2PF1-NHEt-PEG1-NH2
917702 A1V2PF1-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)