916684
A1V2PF2-NHEt-C10-NH2
≥95%
Sinônimo(s):
(S)-1-((S)-2-((S)-2-((10-Aminodecyl)amino)propanamido)-2-cyclohexylacetyl)-N-((S)-1-(ethylamino)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxopropan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, AVP conjugate for IAP-mediated degrader development" to "AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Produtos recomendados
ligand
A1V2PF2
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NCCCCCCCCCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C37H61FN6O4/c1-3-40-35(46)31(26-28-19-21-30(38)22-20-28)42-36(47)32-18-15-25-44(32)37(48)33(29-16-11-10-12-17-29)43-34(45)27(2)41-24-14-9-7-5-4-6-8-13-23-39/h19-22,27,29,31-33,41H,3-18,23-26,39H2,1-2H3,(H,40,46)(H,42,47)(H,43,45)/t27-,31-,32-,33-/m0/s1
chave InChI
HWOUYPPQDSELDI-MKKRQWMVSA-N
Aplicação
Building blocks in this series:
916714 A1V2PF2-NHEt
917931 A1V2PF2-NHEt-C6-NH2
916684 A1V2PF2-NHEt-C10-NH2
916935 A1V2PF2-NHEt-PEG1-NH2
917192 A1V2PF2-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)