719803
Carbon nanofibers
graphitized, platelets(conical), >98% carbon basis, D × L 100 nm × 20-200 μm
Sinônimo(s):
PR-25-XT-LHT, Conical carbon nanofibers
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
platelets (conical)
Nível de qualidade
Ensaio
>98% carbon basis
forma
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P × C
100 nm × 20-200 μm
área da superfície
39 m2/g
Impurezas
<14,000 ppm Iron content
diâmetro médio
130 nm
tamanho de poro
0.12 cm3/g average pore volume
126.1 Å average pore diameter
pf
3652-3697 °C
densidade
1.9 g/mL at 25 °C
densidade volumétrica
0.5‑3.5 lb/cu.ft
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Composite materials that traditionally incorporate micron scale reinforcements in a bulk matrix offer opportunities to tailor material properties such as hardness, tensile strength, ductility, density, thermal and electrical conductivity, and wear resistance.