919454
CCW16-PEG3-BocNH
≥95%
Sinônimo(s):
tert-Butyl (2-(2-(2-(2-(4-(4-(N-Benzyl-2-chloroacetamido)phenoxy)phenoxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, RNF4-targeting building block, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Produtos recomendados
ligand
CCW16
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
InChI
1S/C34H43ClN2O8/c1-34(2,3)45-33(39)36-17-18-40-19-20-41-21-22-42-23-24-43-29-13-15-31(16-14-29)44-30-11-9-28(10-12-30)37(32(38)25-35)26-27-7-5-4-6-8-27/h4-16H,17-26H2,1-3H3,(H,36,39)
chave InChI
ZBIUJJSRBDSDRU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Covalent Ligand Screening Uncovers a RNF4 E3 Ligase Recruiter for Targeted Protein Degradation Applications
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)