Documentos Principais
BCR153R
Dibenz[a,h]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H13N
Número CAS:
Peso molecular:
279.33
Beilstein:
209261
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3nc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C21H13N/c1-3-7-17-14(5-1)11-12-20-19(17)13-16-10-9-15-6-2-4-8-18(15)21(16)22-20/h1-13H
chave InChI
JNCSIWAONQTVCF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
BCR153R
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)