BCR157
Benz[a]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2nc3ccc4ccccc4c3cc2c1
InChI
1S/C17H11N/c1-3-7-14-12(5-1)9-10-17-15(14)11-13-6-2-4-8-16(13)18-17/h1-11H
chave InChI
JEGZRTMZYUDVBF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
BCR157
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)