Documentos Principais
BCR152
Dibenz[a,i]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H13N
Número CAS:
Peso molecular:
279.33
Beilstein:
209225
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2cc3nc4ccc5ccccc5c4cc3cc2c1
InChI
1S/C21H13N/c1-2-7-16-13-21-17(11-15(16)6-1)12-19-18-8-4-3-5-14(18)9-10-20(19)22-21/h1-13H
chave InChI
MRXMZJQYYWLOCW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
For more information please see:
BCR152
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)