Documentos Principais
511935
Sigma-Aldrich
Methyl 4-isocyanatobenzoate
98%
About This Item
Fórmula linear:
OCNC6H4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
50-52 °C (lit.)
grupo funcional
ester
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-2-4-8(5-3-7)10-6-11/h2-5H,1H3
chave InChI
FQDDBYGPHUUTRN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 4-isocyanatobenzoate is an organic building block containing an isocyanate group.
Aplicação
Methyl 4-isocyanatobenzoate may be used in the preparation of benzimidazole-1-carboxamide-[N-(4-methylbenzoate)] 2-methylcarbamate. This compound shows significant antitumor potency against the prostate cancer cells.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and antitumor activity of heterocycles related to carbendazim.
Remers WA, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 52(1), 136-141 (2015)