Documentos Principais
265012
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) oxychloride
98%
Sinônimo(s):
Tungsten(VI) chloride oxide, Tungsten(VI) oxide chloride
About This Item
Fórmula linear:
WOCl4
Número CAS:
Peso molecular:
341.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tungsten
pf
211 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/4ClH.O.W/h4*1H;;/q;;;;;+4/p-4
chave InChI
LQNAFXBTXJHEAX-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
  • Tungsten and titanium oxide thin films obtained by the sol-gel process as electrodes in electrochromic devices: The study discusses the preparation of tungsten trioxide using tungsten(VI) oxychloride dissolved in isopropanol for electrochromic applications (C Rizzuto, RC Barberi, M Castriota, 2022).
  • Flux Crystal Growth of Lanthanide Tungsten Oxychlorides, La8.64W6O30.45Cl, Ce8.64W5.74O30Cl, and Ln8.33W6O30Cl (Ln = Pr, Nd): Structural Stability ...: Examines the structural stability of lanthanide and tungsten-based oxychloride compounds (D Carone, VV Klepov, MD Smith, 2019).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
265012-25G4061833596081
265012-1G
265012-5G4061826124024