Documentos Principais
373729
Sigma-Aldrich
Molybdenum(VI) tetrachloride oxide
97%
Sinônimo(s):
Molybdenum chloride oxide, Molybdenum oxide chloride, Molybdenum oxytetrachloride, Molybdenum tetrachloride monoxide, Molybdenum(VI) oxychloride, Tetrachlorooxomolybdenum
About This Item
Fórmula linear:
MoOCl4
Número CAS:
Peso molecular:
253.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: molybdenum
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mo](Cl)(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/4ClH.Mo.O/h4*1H;;/q;;;;+4;/p-4
chave InChI
UYEGPKGLVUUIGD-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Molybdenum(VI) tetrachloride oxide can be used:
  • To prepare a binary metal catalyst (MoOCl4-n-BuLi) for the living polymerization of various acetylenes.
  • As an oxidant in the aromatization of various Hantzsch-1,4-dihydropyridines.
  • As a molybdenum (Mo) precursor to prepare nafion-Mo composite material, which is used as a catalyst for the preparation of nitrones by reacting primary amines with aldehydes.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Nafion supported molybdenum oxychloride: Recyclable catalyst for one-pot synthesis of nitrones via direct condensation/oxidation of primary amines and aldehydes using UHP as oxidant
Singh B, et al.
Green Chemistry, 11(12), 1941-1944 (2009)
Hayano, S. Masuda, T.
Macromolecules, 31, 3170-3170 (1998)
Artigos
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
373729-25G
373729-5G4061831834611