Documentos Principais
SML2981
Sigma-Aldrich
EN219
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(3,5-bis(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-2-chloroethanone, 3,5-bis(4-Bromophenyl)-1-(chloroacetyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H13Br2ClN2O
Número CAS:
Peso molecular:
456.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)C2N(NC(=C2)c3ccc(cc3)Br)C(=O)CCl
chave InChI
PREWPJFURADJST-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
EN219 is a cell-permeable chloroacetamide compound that selectively inhibits E3 ligase RNF114-mediated autoubiquitination and p21 ubiquitination. EN219 is shown to covalently interact with RNF114-C8 (IC50 = 470 nM), TUBB1-C201, HSPD1-C442, and HIST1H3A-C97. EN219 is a recruiter of the E3 ubiquitin ligase RNF114 that can be utilized for PROTAC applications.
cell-permeable chloroacetamide compound that selectively inhibits E3 ligase RNF114-mediated autoubiquitination and p21 ubiquitination
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)