Documentos Principais
8.18497
Sigma-Aldrich
1-Chlorohexane
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Chlorohexane, Hexyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13Cl
Número CAS:
Peso molecular:
120.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
208-859-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
53 hPa ( 55 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
225 °C
potência
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.0-9.6 % (v/v)
p.e.
132-136 °C/1013 hPa
pf
-94 °C
temperatura de transição
flash point 27 °C
densidade
0.88 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCCC
InChI
1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.878
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup