Key Documents
8.02892
Sigma-Aldrich
Dibutyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Dibutyl ether
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
205-575-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
6.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
175 °C
potência
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.9-8.5 % (v/v)
pH
5.2 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
pb
140-143 °C/1013 hPa
pf
-95 °C
temperatura de transição
flash point 25 °C
solubilidade
10 g/L
densidade
0.769 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,767 - 0,769
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0,05 %(m)
Identity (IR): conforms
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup