Key Documents
5.89583
Sigma-Aldrich
Dibutyl ether
99.3%, anhydrous
Sinônimo(s):
Butyl ether
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3]2O
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Beilstein:
1732752
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.22
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.48 (vs air)
pressão de vapor
4.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.3%
temperatura de autoignição
365 °F
Lim. expl.
8.5 %
índice de refração
n20/D 1.399 (lit.)
pb
142-143 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
densidade
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup