B74607
1-Bromononane
98%
Sinônimo(s):
Nonyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)8Br
Número CAS:
Peso molecular:
207.15
Beilstein:
1733632
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
201 °C (lit.)
densidade
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
chave InChI
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
P Balgavý et al.
General physiology and biophysics, 5(4), 365-370 (1986-08-01)
Interaction of chemical fusogen n-nonyl bromide with a model membrane formed from phosphatidylcholine was studied using 2D-NMR spectra of heavy water and 31P-NMR proton decoupled spectra of the lipid phosphate group in multilamellar lipid dispersions. n-Nonyl bromide was found to
Hypomethylating agents (HMAs) effect on myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm unclassifiable (MDS/MPN-U): single institution experience.
Aref Al-Kali et al.
Leukemia & lymphoma, 1-3 (2018-02-22)