Key Documents
652636
Sigma-Aldrich
Methyl 4-iodosalicylate
97%
Sinônimo(s):
Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7IO3
Número CAS:
Peso molecular:
278.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
69-73 °C
grupo funcional
ester
iodo
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3
chave InChI
WUFUURSWOJROKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)