Documentos Principais
51559
Supelco
Heptacosane
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)25CH3
Número CAS:
Peso molecular:
380.73
Beilstein:
1706242
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
270 °C/15 mmHg (lit.)
pf
58-60 °C (lit.)
aplicação(ões)
petroleum
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
chave InChI
BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Triacontane analytical standard
Supelco
90270
Triacontane
Heneicosane analytical standard
Supelco
51523
Heneicosane
Pentatriacontane analytical standard
Supelco
76968
Pentatriacontane
Triacontane 98%
Sigma-Aldrich
263842
Triacontane
Docosane 99%
Sigma-Aldrich
134457
Docosane
Tetracosane analytical standard
Supelco
87089
Tetracosane
Heneicosane 98%
Sigma-Aldrich
286052
Heneicosane
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and