Key Documents
68070
Sigma-Aldrich
2-Methylnonane
≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
2-Methylnonane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
142.28
Beilstein:
1696990
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.5% (GC)
índice de refração
n20/D 1.410
pb
166-169 °C (lit.)
densidade
0.726 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Phytane analytical standard
Supelco
80165
Phytane
m-Cymene 99%
Sigma-Aldrich
255289
m-Cymene
Pristane synthetic, ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
P2870
Pristane
3-Methylhexane 99%
Sigma-Aldrich
M49801
3-Methylhexane