About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHC6H3(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
crystals
pf
111-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)10-5-4-9(11)6-8(10)3/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
IJALWSVNUBBQRA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Nobuya Magori et al.
European journal of pharmacology, 819, 254-260 (2017-12-12)
Hinokitiol (β-thujaplicin) is a natural tropolone derivative contained in Chamaecyparis taiwanensis that has various actions including anti-inflammatory activities. Various plant-derived compounds inhibit compound action potentials (CAPs) in a manner dependent on the chemical structure of the compounds; however, the effects
Stuart J Lansdell et al.
Molecular pharmacology, 87(1), 87-95 (2014-10-24)
In common with other members of the Cys-loop family of pentameric ligand-gated ion channels, 5-hydroxytryptamine type 3 receptors (5-HT3Rs) are activated by the binding of a neurotransmitter to an extracellular orthosteric site, located at the interface of two adjacent receptor
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
316431-100G | 4061826690765 |
316431-500G |