262536
trans-3-Nonen-2-one
95%
Sinônimo(s):
(3E)-3-Nonen-2-one, (3E)-Non-3-en-2-one, (E)-3-Nonen-2-one
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
pb
85 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C9H16O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
chave InChI
HDKLIZDXVUCLHQ-BQYQJAHWSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as substrate to investigate steady-state kinetics of NADPH oxidation
- in the preparation of azido quinolone
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup