74437
(+)-Nootkatone
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
(4R,4aS,6R)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-2(3H)-naphthalenone
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]20/D +182.0±5.0°, c = 1% in ethanol
condição de armazenamento
under inert gas (Argon)
pf
35-39 °C
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
chave InChI
WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the iron(III) porphyrin catalyzed alkene aziridination reaction with organic azides under photo-irradiation condition.
- As a substrate to synthesize its corresponding triene derivative through reduction-elimination reaction using iridium catalyst.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?