Documentos Principais
W316620
Sigma-Aldrich
Nootkatone
≥98%, FG
Sinônimo(s):
(+)-Nootkatone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22O
Número CAS:
Peso molecular:
218.33
Número FEMA:
3166
Beilstein:
4676969
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
07.089
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
grapefruit; orange; sweet; woody; citrus
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
chave InChI
WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Regulation of T Lymphocyte Functions through Calcium Signaling Modulation by Nootkatone.: This study explores how nootkatone modulates calcium signaling to regulate T lymphocyte functions, highlighting its potential in immunotherapy (Lee et al., 2024).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Alantolactone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0415
Alantolactone
Costunolide ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0417
Costunolide
Fumaric Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1270
Fumaric Acid
Guaiazulene 99%
Sigma-Aldrich
G11004
Guaiazulene
Malic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1273
Malic acid
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W316620-100G-K4061837527869
W316620-25G-K4061837527876
W316620-SAMPLE-K4061837527883