Documentos Principais
W344303
Sigma-Aldrich
Valencene
greener alternative
natural, ≥65%
Sinônimo(s):
(+)-Valencene, (3R,4aS,5R)-4a,5-Dimethyl-3-isopropenyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24
Número CAS:
Peso molecular:
204.35
Número FEMA:
3443
Beilstein:
3539153
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11030
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
1.017
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
grapefruit; citrus; sweet
grau:
Halal
Kosher
natural
fonte biológica:
oranges
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
oranges
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
atividade óptica
[α]22/D +90°, neat
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
≥65%
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
274 °C (lit.)
densidade
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
grapefruit; citrus; sweet
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCC=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-11(2)13-8-9-14-7-5-6-12(3)15(14,4)10-13/h7,12-13H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t12-,13-,15+/m1/s1
chave InChI
QEBNYNLSCGVZOH-NFAWXSAZSA-N
Descrição geral
Valencene is the major sesquiterpene aroma constituent of orange peel oil. It is mainly used as a starting material to synthesize nootkatone, an important flavor compound of grapefruit.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Alantolactone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0415
Alantolactone
Ocimene mixture of isomers, stabilized, ≥90%
Sigma-Aldrich
W353901
Ocimene
trans-β-Farnesene analytical standard
Supelco
73492
trans-β-Farnesene
Decanal natural, ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W236217
Decanal
Determination of the role of valencene in orange oil as a direct contributor to aroma quality
Elston A, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 20(4), 381-386 (2005)
Synthesis of nootkatone from valencene
Wilson III CW & Shaw PE
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(6), 1430-1432 (1978)
Protocolos
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis